2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470372-1G OR470372-5G
APOSOR470372-1GEA 6900 NOK
APOSOR470372-1G APOSOR470372-5G
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formel: C₂₂H₂₃NO₄S
MW: 397,487 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02683144
CAS-nummer: 443991-25-1