3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470470-25G OR470470-5G
APOSOR470470-25GEA 12275 NOK
APOSOR470470-25G APOSOR470470-5G
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Formel: C₁₁H₂₂O₅Si
MW: 262,375 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD21641339
CAS-nummer: 113794-48-2