Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
OR470576-1G OR470576-250MG OR470576-5G
APOSOR470576-1GEA 7400 NOK
APOSOR470576-1G APOSOR470576-250MG APOSOR470576-5G
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₇H₈O₃S
MW: 172,202 g/mol
Smeltepunkt: 46 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22682797
CAS-nummer: 77133-25-6