3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470736-5G OR470736-1G
APOSOR470736-5GEA 13775 NOK
APOSOR470736-5G APOSOR470736-1G
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₅
MW: 226.226 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016559
CAS-nummer: 14897-78-0