5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470775-5G OR470775-1G
APOSOR470775-5GEA 2275 NOK
APOSOR470775-5G APOSOR470775-1G
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,187 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01051014
CAS-nummer: 90349-23-8