2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Naphthalene-2,7-dicarboxylic acid
OR470782-1G OR470782-250MG
APOSOR470782-1GEA 11550 NOK
APOSOR470782-1G APOSOR470782-250MG
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid
Formel: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060862
CAS-nummer: 2089-89-6