4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR470855-1G OR470855-5G
APOSOR470855-1GEA 4900 NOK
APOSOR470855-1G APOSOR470855-5G
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,226 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24501863
CAS-nummer: 1333231-02-9