1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR471194-1G OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA 11275 NOK
APOSOR471194-1G APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,237 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19692943
CAS-nummer: 1314763-76-2