6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR471294-1G OR471294-250MG
APOSOR471294-1GEA 31125 NOK
APOSOR471294-1G APOSOR471294-250MG
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD26517728
CAS-nummer: 1368311-33-4