4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
OR471338-1G OR471338-250MG
APOSOR471338-1GEA 11275 NOK
APOSOR471338-1G APOSOR471338-250MG
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Formel: C₁₁H₁₂BrN₃O₂S
MW: 330,201 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28968739
CAS-nummer: 2006277-15-0