1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR471392-1G OR471392-5G OR471392-250MG
APOSOR471392-1GEA 4900 NOK
APOSOR471392-1G APOSOR471392-5G APOSOR471392-250MG
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,263 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17041934
CAS-nummer: 32749-55-6