2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR471393-1G OR471393-250MG
APOSOR471393-1GEA 13775 NOK
APOSOR471393-1G APOSOR471393-250MG
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,085 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28977407
CAS-nummer: 1603580-85-3