4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR471464-250MG OR471464-100MG
APOSOR471464-250MGEA 10800 NOK
APOSOR471464-250MG APOSOR471464-100MG
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08276177
CAS-nummer: 849345-42-2