2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
OR471503-1G OR471503-250MG OR471503-5G
APOSOR471503-1GEA 4525 NOK
APOSOR471503-1G APOSOR471503-250MG APOSOR471503-5G
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,597 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20278147
CAS-nummer: 877133-56-7