6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR471544-1G OR471544-250MG
APOSOR471544-1GEA 13775 NOK
APOSOR471544-1G APOSOR471544-250MG
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,139 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11656675
CAS-nummer: 365413-15-6