2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR471548-1G OR471548-250MG OR471548-5G
APOSOR471548-1GEA 6025 NOK
APOSOR471548-1G APOSOR471548-250MG APOSOR471548-5G
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD15527100
CAS-nummer: 130200-02-1