6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR471555-1G OR471555-250MG
APOSOR471555-1GEA 17425 NOK
APOSOR471555-1G APOSOR471555-250MG
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Formel: C₉H₅BrCl₂N₂O
MW: 307,959 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17392824
CAS-nummer: 864292-36-4