N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
OR471578-1G OR471578-5G
APOSOR471578-1GEA 3775 NOK
APOSOR471578-1G APOSOR471578-5G
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₇
MW: 294.217 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29065913
CAS-nummer: 2006277-78-5