3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR471596-1G OR471596-5G
APOSOR471596-1GEA 2000 NOK
APOSOR471596-1G APOSOR471596-5G
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₅H₈N₂O·ClH
MW: 148,591 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20501945
CAS-nummer: 1354963-38-4