Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 6-bromo-1H-indole-3-carboxylate
OR471662-5G
APOSOR471662-5GEA 1850 NOK
APOSOR471662-5G
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09836005
CAS-nummer: 868656-97-7