4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR471697-1G OR471697-250MG
APOSOR471697-1GEA 8925 NOK
APOSOR471697-1G APOSOR471697-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine
Formel: C₈H₁₃N₃
MW: 151,209 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01646228
CAS-nummer: 114362-20-8