1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR471700-1G OR471700-250MG
APOSOR471700-1GEA 4425 NOK
APOSOR471700-1G APOSOR471700-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09027511
CAS-nummer: 933752-32-0