Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR471715-1G OR471715-250MG
APOSOR471715-1GEA 8375 NOK
APOSOR471715-1G APOSOR471715-250MG
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
MW: 258,112 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08058268
CAS-nummer: 122332-24-5