1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475085-100MG OR475085-1G OR475085-250MG
APOSOR475085-100MGEA 2950 NOK
APOSOR475085-100MG APOSOR475085-1G APOSOR475085-250MG
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250,563 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22566065
CAS-nummer: 1423025-56-2