N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475108-1G OR475108-250MG
APOSOR475108-1GEA 1550 NOK
APOSOR475108-1G APOSOR475108-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂BrN·ClH
MW: 274,585 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31695643
CAS-nummer: 2387695-90-9