Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[2,3-c]pyridine
OR475157-100MG OR475157-250MG
APOSOR475157-100MGEA 5275 NOK
APOSOR475157-100MG APOSOR475157-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂S
MW: 261,148 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26517928
CAS-nummer: 2230209-53-5