1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475183-1G OR475183-250MG OR475183-100MG
APOSOR475183-1GEA 7500 NOK
APOSOR475183-1G APOSOR475183-250MG APOSOR475183-100MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD26520322
CAS-nummer: 1403333-94-7