1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475184-1G OR475184-250MG OR475184-5G
APOSOR475184-1GEA 7050 NOK
APOSOR475184-1G APOSOR475184-250MG APOSOR475184-5G
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28405628
CAS-nummer: 1622883-44-6