(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475187-1G OR475187-250MG
APOSOR475187-1GEA 6425 NOK
APOSOR475187-1G APOSOR475187-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32200420
CAS-nummer: 2201840-10-8