(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
OR475188-1G OR475188-250MG
APOSOR475188-1GEA 8850 NOK
APOSOR475188-1G APOSOR475188-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28550088
CAS-nummer: 1780993-51-2