(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
OR475189-1G OR475189-250MG
APOSOR475189-1GEA 8050 NOK
APOSOR475189-1G APOSOR475189-250MG
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₇H₉BrN₂O
MW: 217,063 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32200421
CAS-nummer: 2413937-59-2