(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
OR475190-1G OR475190-250MG
APOSOR475190-1GEA 8050 NOK
APOSOR475190-1G APOSOR475190-250MG
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,612 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32200422
CAS-nummer: 2413937-60-5