1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
OR47857-1G OR47857-250MG
APOSOR47857-1GEA 3150 NOK
APOSOR47857-1G APOSOR47857-250MG
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,114 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18917788
CAS-nummer: 99376-83-7