2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid
OR480227-1G OR480227-250MG OR480227-500MG
APOSOR480227-1GEA 7025 NOK
APOSOR480227-1G APOSOR480227-250MG APOSOR480227-500MG
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,142 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03990566
CAS-nummer: 2434-00-6