2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480235-1G OR480235-250MG
APOSOR480235-1GEA 4675 NOK
APOSOR480235-1G APOSOR480235-250MG
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₅NO₂
MW: 111,099 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06738689
CAS-nummer: 885273-42-7