DL-Propargylglycine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH
OR480425-1G OR480425-5G
APOSOR480425-1GEA 645 NOK
APOSOR480425-1G APOSOR480425-5G
DL-Propargylglycine 97%
DL-Propargylglycine
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00056728
CAS-nummer: 50428-03-0