2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR480444-1G OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA 2100 NOK
APOSOR480444-1G APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₅
MW: 241,241 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02662391
CAS-nummer: 318270-07-4