2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR480448-1G OR480448-2G OR480448-5G
APOSOR480448-1GEA 2100 NOK
APOSOR480448-1G APOSOR480448-2G APOSOR480448-5G
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,254 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02662405
CAS-nummer: 7292-80-0