2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR480451-1G OR480451-2G OR480451-5G
APOSOR480451-1GEA 2100 NOK
APOSOR480451-1G APOSOR480451-2G APOSOR480451-5G
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₀ClNO₃
MW: 215,634 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02662433
CAS-nummer: 53091-63-7