2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR480452-1G OR480452-2G OR480452-5G
APOSOR480452-1GEA 2100 NOK
APOSOR480452-1G APOSOR480452-2G APOSOR480452-5G
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,269 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02662470
CAS-nummer: 299165-27-8