2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR480455-1G OR480455-2G OR480455-5G
APOSOR480455-1GEA 2100 NOK
APOSOR480455-1G APOSOR480455-2G APOSOR480455-5G
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06653255
CAS-nummer: 318270-09-6