2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR480466-2G OR480466-5G
APOSOR480466-2GEA 3200 NOK
APOSOR480466-2G APOSOR480466-5G
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₅H₁₅NO₃
MW: 257,285 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02662410
CAS-nummer: 72028-74-1