7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480741-1G OR480741-5G
APOSOR480741-1GEA 3625 NOK
APOSOR480741-1G APOSOR480741-5G
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02664426
CAS-nummer: 15936-75-1