5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
OR48081-1G OR48081-250MG OR48081-5G
APOSOR48081-1GEA 7075 NOK
APOSOR48081-1G APOSOR48081-250MG APOSOR48081-5G
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD10465684
CAS-nummer: 104902-31-0