4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480811-1G OR480811-5G
APOSOR480811-1GEA 5925 NOK
APOSOR480811-1G APOSOR480811-5G
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₆
MW: 281,261 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18252486
CAS-nummer: 374816-32-7