1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylate
OR480814-5G
APOSOR480814-5GEA 1725 NOK
APOSOR480814-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03413579
CAS-nummer: 5805-53-8