3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
OR48082-1G OR48082-250MG
APOSOR48082-1GEA 7775 NOK
APOSOR48082-1G APOSOR48082-250MG
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD21099990
CAS-nummer: 1353855-73-8