1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
OR48083-1G OR48083-250MG
APOSOR48083-1GEA 7075 NOK
APOSOR48083-1G APOSOR48083-250MG
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Formel: C₉H₈BrNO₂
MW: 242,069 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD32640245
CAS-nummer: 1211541-80-8