2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR480888-1G OR480888-5G
APOSOR480888-1GEA 2650 NOK
APOSOR480888-1G APOSOR480888-5G
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅NS
MW: 193,309 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02663494
CAS-nummer: 383127-60-4