4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR48104-1G OR48104-250MG
APOSOR48104-1GEA 2575 NOK
APOSOR48104-1G APOSOR48104-250MG
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₂H₈BrN₃O
MW: 290,115 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07381956
CAS-nummer: 1275259-26-1